Learn More
Invitrogen™ FGF19 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHFGF19X10
Description
The Human Fibroblast Growth Factor 19 (Hu FGF19) ELISA quantitates Hu FGF19 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF19. Principle of the method The Human FGF19 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le facteur de croissance des fibroblastes 1 (FGF-1), également désigné FGF acide, et le facteur de croissance des fibroblastes 2 (FGF-2), également désigné FGF de base, sont membres d’une famille de facteurs de croissance qui stimulent la prolifération des cellules d’origine mésenchymateuse, épithéliale et neuroectodermique. Parmi les autres membres de la famille FGF figurent les oncogènes FGF-3 (Int2) et FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) et FGF-10-FGF-23. Les membres de la famille FGF partagent 30 à 55 % d’identité de séquence d’acides aminés et structure génétique similaire, et sont capables de transformer les cellules cultivées lorsqu’elles sont surexprimées dans les cellules transfectées. Les récepteurs cellulaires pour les FGF sont membres d’une deuxième famille multigénique comprenant quatre tyrosines kinases, Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF et FGFR-3.Spécification
O95750 | |
30 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
10 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
9965 | |
< 12% | |
Chromogène, Tampon de lavage, Solution d’arrêt, Anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Couvercles de plaques adhésives, Concentrat de diluant de dosage | |
10 x 96 tests | |
Neurobiologie | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
32,77 à 8 000 pg/ml | |
30 pg/ml à 8 000 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Cette paire d’anticorps ELISA détecte l’FGF-19 humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FGF19 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
UNQ334 / PRO533 | |
1 heures 20 min |