Learn More
behr Labor-Technik™ Extracteur Soxhlet EZ 100
Procédez à l’extraction du composé souhaité avec une solubilité limitée dans un solvant. L'extracteur behr Labor-Technik™ EZ 100 Soxhlet recycle une petite quantité de solvant pour dissoudre une plus grande quantité de matériau.
Marque:  behr Labor-Technik™ B00217967
Code produit. 10340351
  • 151.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour extractions de 100 ml
Spécification
Spécification
Extracteur Soxhlet
100 mL