Learn More
Excelta™ Pinces de précision Excelta™ à pointes très fines
Precision Tweezers with Very Fine Points for general assembly or light magnification.
17.90€
Spécification
Type de produit | Pinces électroniques |
---|---|
Quantité (nbre par cas) | L’unité |
Hauteur (impériale) du corps | 0.015 in. |
Hauteur (métrique) du corps | 0.03 cm |
Largeur (impériale) du corps | 0.32 in. |
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Matériau | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Matériau | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11793266
|
Excelta™
3C |
Pointe très fine à bout de précision | 10.8 cm | Acier inoxydable | Haut |
17.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pince et pincette inox• Fabrication Suisse, finition à la main
• Acier inox MT 1400C
• 100 % non magnétique
• Traitement anti-acide, résiste à l'acide nitrique et fluorhydrique
• Pincette inox haute précision
• Pointes ultra fines acérées en acier inox MT1400C brossé sauf 31434 finition polie
• Pincette pointes acérées ultra fines
• Pointes plates
Spécification
Pinces électroniques | |
0.015 in. | |
0.32 in. | |
High-precision |
L’unité | |
0.03 cm | |
0.8 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit