Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylmercurithiosalicylique, sel de sodium, 97,0 - 101,0 %
L’acide éthylmercurithiosalicylique, numéro CAS 54-64-8, est un réactif oxydant qui peut inhiber diverses enzymes et protéines dépendantes du sulfhydryle.Il est également connu sous le nom de thimerosal ou sel de sodium d’acide 2-(éthylmercuriomercapto)benzoïque.
115.58€ - 2899.43€
Identifiants chimiques
CAS | 54-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9HgNaO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 404.81 |
Numéro MDL | MFCD00013062 |
Clé InChI | RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate |
CID PubChem | 16684434 |
ChEBI | CHEBI:9546 |
Nom IUPAC | sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure |
SMILES | [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10020920
|
Thermo Scientific Chemicals
118680050 |
5 g | Flacon en verre |
115.58€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10030920
|
Thermo Scientific Chemicals
118680250 |
25 g | Flacon en verre |
219.09€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10336460
|
Thermo Scientific Chemicals
118681000 |
100 g | Flacon en verre |
920.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10033313
|
Thermo Scientific Chemicals
118685000 |
500 g | Flacon en verre |
2899.43€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- L’acide éthylmercurithiosalicylique est un réactif oxydant qui inhibe les sites actifs contenant des sulfhydryles de plusieurs enzymes
- Il est également connu sous le nom de thimerosal ou sel de sodium d’acide 2-(éthylmercuriomercapto)benzoïque.
- Il peut se lier aux composés sulfhydryles, tels que le glutathion, la cystéine et les groupes sulfhydryles de protéines
- De plus, il peut activer les canaux calciques d’inositol triphosphate sur les membranes du réticulum endoplasmique, entraînant la régulation des fonctions cellulaires
Applications
- L’acide éthylmercurithiosalicylique a été largement étudié comme conservateur dans la recherche en laboratoire sur les médicaments, y compris les études sur les vaccins
- Il a été démontré qu’il présente des propriétés antifongiques et antiseptiques
Identifiants chimiques
54-64-8 | |
404.81 | |
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L | |
16684434 | |
sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure |
C9H9HgNaO2S | |
MFCD00013062 | |
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate | |
CHEBI:9546 | |
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
Spécification
Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt | |
54-64-8 | |
6 to 8 (1% soln.) | |
97.0-101.0% | |
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na | |
250°C | |
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate | |
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L | |
sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure | |
16684434 | |
404.8 | |
Authentique |
232.0°C to 233.0°C | |
Crème à blanc | |
Poudre | |
C9H9HgNaO2S | |
MFCD00013062 | |
15, 9470 | |
Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol,1g/10mL in methanol,almost insoluble in ether and benzene | |
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O | |
404.81 | |
CHEBI:9546 | |
97.0 to 101% | |
0.5% max. (vacuum/P2O5) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Retirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-210-4
- Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate