Learn More
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
65.12€ - 828.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7210-76-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10N2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.23 |
Numéro MDL | MFCD00123414 |
Clé InChI | WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 343747 |
Nom IUPAC | 2-amino-4-méthyle-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11432928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16896.06 |
5 g |
65.12€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11442928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16896.14 |
25 g |
234.17€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11458716
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16896.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7210-76-6 | |
186.23 | |
WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-4-méthyle-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyle |
C7H10N2O2S | |
MFCD00123414 | |
343747 | |
CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1 |
Spécification
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate | |
172°C to 176°C | |
C7H10N2O2S | |
ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl thiazole, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl-thiazole, ethyl 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylate | |
CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1 | |
186.23 | |
186.22 |
7210-76-6 | |
Odorless | |
MFCD00123414 | |
WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-4-méthyle-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyle | |
343747 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante