Learn More
Alla France™ Densimètre pour éthanol
Marque:  Alla France™ 0900FC090/20-qp
Code produit. 11738263
Description
Description
Pèse éthanol verre
• Température de référence 20°C
• Division 0,1% contrôlé
• Pèse éthanol
Spécification
Spécification
1Each
±0.1%
90 to 100%
Ethanol Hydrometer
350 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Alla France™ Densimètre pour éthanol > Range: 90 to 100%