Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir Eriochrome™ T, pur, qualité indicatrice
Code produit. 10256570
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
CID PubChem 87355429
Nom IUPAC Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome™ Black T
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 461.38
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Passes (for complexometric determination of metals)
Spectrométrie UV Complies
Couleur Noir à marron-noir
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eriochrome Black T
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt