Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S200, adaptateurs de microplaques
À utiliser avec HeatSealer S200
Marque: Eppendorf™ 5392070020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Scellage hermétique des plaques multipuits
- Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
- Joints 96 et plaques à 384 puits
- Le thermostat intégré empêche la surchauffe
- Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
- Adaptateur de microplaque PCR inclus
Spécification
Adaptateur à profil bas | |
350 W | |
HeatSealer S200 | |
125°C à 200°C par incréments de 1°C |