Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor FA-45-6-30
Pour des volumes jusqu’à 50 ml
89.56€ - 93.97€
Spécification
Type | Adaptateur pour rotor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Rotor pour la centrifugeuse 5804 / 5810 |
Récipients par adaptateur | 1 tube |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13246599
|
Eppendorf™
5820725001 |
13 tubes de 100 mm |
89.56€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13266599
|
Eppendorf™
5820727004 |
16 tubes de 100 mm |
89.56€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13256599
|
Eppendorf™
5820726008 |
13 tubes de 75 mm |
89.56€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13276599
|
Eppendorf™
5820728000 |
16 tubes de 75 mm |
89.56€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13286599
|
Eppendorf™
5820729007 |
1 tube de 5 ml |
89.56€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15158364
|
Eppendorf™
5820730005 |
1 tube conique de 5 ml |
93.97€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Adaptateurs pour rotor FA-45-6-30
- Pour des volumes jusqu’à 50 ml
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
Rotor pour la centrifugeuse 5804 / 5810 | |
1 tube |