Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine B, pure, haute pureté, coloration biologique
Éosine B, C20H6Br2N2Na2O9, numéro CAS-548-24-3, 4’,5’-dibromo-2’,7’-dinitrofluorescéine, 4’,5’-dibromo-2’,7’-dinitrofluorescéine, sel disodique, éosine bleue, 100 g, 0,96 à 1,22, 19, 233, marron, 208-943-1, 624,06, pur, danger, déclaration GHS H : Provoque des lésions oculaires graves.
35.16€ - 91.05€
Identifiants chimiques
CAS 548-24-3
Formule moléculaire C20H6Br2N2Na2O9
Numéro MDL MFCD00005041
Synonyme 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10174660
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
229650250
25 g Flacon en verre
35.16€
25g
10086183
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
229651000
100 g Flacon en verre
91.05€
100g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
548-24-3
C20H6Br2N2Na2O9
MFCD00005041
4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Spécification
Eosin B
0.96 to 1.22
MFCD00005041
15, 3657
Authentique
624.06
Marron
548-24-3
C20H6Br2N2Na2O9
19, 233
4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Pures
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-943-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Éosine B, pure, haute pureté, coloration biologique