Learn More
Merck Kit à poinçons multiples MultiScreen™
Incluent un poinçon avec plaque de support de poinçon et distributeur de poinçon
8220.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11556365
|
Merck
MAPK8960A |
Plusieurs poinçons, 2 racks pour portoirs pour flacons de 7 ml |
8220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11566365
|
Merck
MAPK8960B |
Plusieurs poinçons, 2 racks pour portoirs pour flacons de 4 ml |
8220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722594
|
Merck
MAPK8960C |
Plusieurs poinçons, 1 rack pour portoirs pour 12 tubes de 75 mm |
8220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes | |
1/boîte |