Learn More
Merck Chargeur de colonne MultiScreen™
Aucune nécessité de pipeter les mélanges, gels ou résines ; chargez l’ensemble des 96 puits simultanément et uniformément
Marque:  Merck MACL09645
Code produit. 10196670
  • 1150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en aluminium avec revêtement antiadhésif chimiquement inerte et résistant aux abrasions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Aluminum
96
Chargez 45 mu;l de volumes de résine simultanément dans 96 puits de la plaque MultiScreen pour la résine ou les dosages à microbilles, chromatographie
Noir
45 μl
Non stérile
1/boîte