Learn More
Merck Systèmes de dosage 96 puits MultiScreen™
Effectuer la croissance, l’alimentation et l’analyse cellulaires dans une seule plaque
Marque:  Merck PSRP004R1
Code produit. 10489173
  • 904.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le dispositif breveté à 96 puits prend en charge la croissance et la différenciation des cellules épithéliales du Caco-2 et d’autres lignées cellulaires
  • Après la formation d’une monocouche Caco-2 différenciée, l’assemblage peut être utilisé pour mesurer le taux de transport de médicament à travers la barrière cellulaire Caco-2
  • Toutes les procédures sont conçues pour être effectuées dans un seul appareil
  • Les ports d’accès apicaux et basolatéraux permettent un accès sans contamination aux cellules, une alimentation facile et des changements de milieux, ainsi qu’une analyse efficace des échantillons
  • Augmentation du débit d’échantillons par rapport aux systèmes à 24 puits
  • Utiliser manuellement ou avec des systèmes automatisés
  • Format polyvalent avec plateaux d’alimentation unique ou à 96 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Polyéthylène téréphtalate
Emballage individuel
Transparent
PS
Stérile
Adhérence, croissance et différenciation cellulaires pour de nombreuses applications de cellules
À l’unité
1,28 cm
2,62 cm
Avec couvercle
8 x 12
1 μm
Plaque de culture cellulaire à 96 puits Millicell
96
0,12 cmsup2/sup
Plaque de culture cellulaire à 96 puits, plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits, couvercle
0,5 x 3,33 x 1,03 in. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
8,48 cm