Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : HATF
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
Marque:  Merck PIHA01250
Code produit. 10568052
  • 603.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
  • Les inserts Milicell prêts à l’emploi s’adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques de MEB et de MET ; compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
  • Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre, 0,6 cm2 ; et 4,2 cm2 pour les inserts de 30 mm de diamètre
  • Ne nécessite pas de matrice extracellulaire pour les cellules dépendantes de l’adhérence
  • Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
  • Les inserts utilisent une membrane en esters de cellulose mixtes ; sans Triton™
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,6cmsup2/sup
Plaque à 24 puits
10,5mm
0,45 μm
12 mm