Learn More
Hanna Instruments™ Électrolyte de remplissage
Contient 3,5 M de KCl pour électrodes à double jonction et 3,5 M de + AgCl à jonction simple. La solution de remplissage électrolytique Hanna Instruments™ garantit des performances de mesure optimales à partir d’une électrode de pH à jonction simple ou d’une électrode ORP.
Marque:  Hanna Instruments™ HI7082
Code produit. 13427516
  • 179.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Solution de remplissage d’électrode de pH et ORP qui contient 3,5 M de KCl spécialement conçue pour les électrodes à double jonction et 3,5 M de KCl + AgCl spécifiquement pour les électrodes à jonction simple
  • Convient pour des flacons de 30 ml
  • Flacon clairement marqué avec date de péremption et numéro de lot
  • Quatre flacons de 30 ml de solution électrolytique de 3,5 M de KCl (+ AgCl pour jonction simple) qui garantit des performances de mesure optimales à partir de votre électrode de pH à jonction simple ou de votre électrode ORP.
Spécification
Spécification
30 ml
Électrolyte de remplissage
Boîte de 4
3,5 M de KCl
Double