Learn More
Hanna Instruments™ Électrolyte de remplissage
Contient 3,5 M de KCl pour électrodes à double jonction et 3,5 M de + AgCl à jonction simple. La solution de remplissage électrolytique Hanna Instruments™ garantit des performances de mesure optimales à partir d’une électrode de pH à jonction simple ou d’une électrode ORP.
Marque:  Hanna Instruments™
Code produit. 10468442
  • 189.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Solution de remplissage d’électrode de pH et ORP qui contient 3,5 M de KCl spécialement conçue pour les électrodes à double jonction et 3,5 M de KCl + AgCl spécifiquement pour les électrodes à jonction simple
  • Convient pour des flacons de 30 ml
  • Flacon clairement marqué avec date de péremption et numéro de lot
  • Quatre flacons de 30 ml de solution électrolytique de 3,5 M de KCl (+ AgCl pour jonction simple) qui garantit des performances de mesure optimales à partir de votre électrode de pH à jonction simple ou de votre électrode ORP.
Spécification
Spécification
30 ml
Électrolyte de remplissage
Simple
3,5 M KCl + AgCl
Électrolyte
4/boîte
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 3.5M KCl with AgCl Reference Electrolyte
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: silver chloride