Learn More
MMM Medcenter™ Étuves de séchage Ecocell™
Marque:  MMM Medcenter™ MC000690
Code produit. 10051863
Description
Description
Etuve Ecocell standard
• Convection naturelle
• Température (ambiance +10°C) à 250°C
• Cheminée d'extraction φ 52mm
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Régulation à logique floue sécurité de surchauffe classe 2 Température de sécurité haute réglable. En cas de dépassement de cette valeur, coupure du chauffage. Alarme sonore et visuelle. Réarmement nécessaire
• Programmation Minuterie M/A différée 1 min à 100 h. A partir de 3 profils en mémoire. Port RS232 pour transfert vers imprimante ou PC
• Construction Intérieur inox 1.4301. Cheminée d'extraction diamètre 52mm
• Etuve Ecocell
Spécification
Spécification
111 L
Drying Oven
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
MMM Medcenter™ Étuves de séchage Ecocell™ >