Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets Cyto 11,5
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™ cyto, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants contaminés par des produits médicaux cytotoxiques et cytostatiques.
Marque: Sharpsguard™ DD610R
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ cyto 11,5 un récipient polyvalent pour déchets cytotoxique et cytostatique doté d’une anse robuste pour un transport facile. Une ouverture plus large permet d’insérer facilement des articles plus volumineux.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément et contient un tampon absorbant. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Eco Cyto, récipient pour déchets, cytotoxique, cytostatique, Sharpsguard
Spécification
9,27 L | |
275 mm | |
249 mm | |
622 g |
Violet | |
Jaune | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets Cyto 11,5 > Conteneur pour déchets ; capacité : 9,27 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu