Learn More
Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-tube
Réduisez les fastidieux protocoles de configuration de la PCR à une seule étape à l’aide de la solution Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-tube.
Spécification
Volume (métrique) 0,2 ml
Conditions de stockage Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Réduisez les fastidieux protocoles de configuration de la PCR à une seule étape à l’aide de la solution Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-tube.
Caractéristiques :
  • Permet une meilleure spécificité et un meilleur rendement par rapport aux mélanges préparés de façon conventionnelle
  • Compatible avec un grand choix d’enzymes.
  • La couche de paraffine fournit un moyen de préservation sûr et fiable du mélange réactionnel ; elle prévient l’oxydation et l’évaporation et élimine le gaspillage des réactifs.
Informations de commande :
Utilise des tubes de 0,2 ml pour les blocs de chauffage de 0,2 ml et des tubes de 0,5 ml pour les blocs de chauffage de 0,5 ou 0,6 ml.
Spécification
Spécification
0,2 ml
Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-tube