Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Béchers , forme haute, avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
Description
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
- Bec verseur pour un versement propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 70 mm |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec (application) | Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |