Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE, baguette réversible
Conçus pour être utilisés avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs à usage général. Les deux côtés des agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont dotés d’une tête cruciforme pour créer une turbulence plus intense.
Marque: Fisherbrand™ 001.1122
Description
- Agitateur magnétique à usage général stable
- Conçu pour être utilisé avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs généraux
- Les deux côtés des agitateurs magnétiques sont dotés d’une tête cruciforme offrant une plus grande turbulence pendant le mélange
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
22mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
15mm | |
2/boîte |