Learn More
Divinyltétraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10736592
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2627-95-4
Formule moléculaire C8H18OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD00014933
Clé InChI BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
CID PubChem 75819
Nom IUPAC éthényl-[éthényl(diméthyl)silyl]oxy-diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Divinyltetramethyldisiloxane
Point de fusion -99.7°C
Couleur Incolore
Densité 0.8130g/mL
Point d’ébullition 139°C
Point d’éclair 24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [H2C=CHSi(CH3)2]2O
Indice de réfraction 1.4110 to 1.413
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.813
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Divinyltetramethyldisiloxane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.