Learn More
3M™ Demi-masque
Protection respiratoire fiable contre toute une gamme de gaz, vapeurs et particules. Le demi-masque respiratoire jetable sans entretien 3M peut être utilisé jusqu’à endommagement, obstruction des filtres à particules, saturation des filtres à gaz ou après un mois d’utilisation.
28.55€ - 50.71€
Code produit | Marque | Type de cartouche | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de cartouche | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12372399
|
3M™
7000034735 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
12392399
|
3M™
7000088755 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
12302409
|
3M™
7000088756 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
11703343
|
3M™
7000034735 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
11713343
|
3M™
7000088755 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
12312409
|
3M™
7000088757 |
FFABEK1P3 R D | N/A | N/A | N/A | |||||
11733343
|
3M™
7000088757 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
Description
Masque simple, léger et bien équilibré offrant une protection respiratoire fiable contre toute une gamme de gaz, vapeurs et particules.- Aucun assemblage ni entretien nécessaire
- La technologie unique du carbone lié permet de positionner le masque près du visage
- Conception à profil bas permettant d’utiliser le masque sous de nombreux autres types d’équipements de protection, pour un champ de vision intact et un plus grand confort au travail
- Soupape d’expiration à position centrale pour une élimination efficace de la chaleur et de l’humidité
- Peut être utilisé jusqu’à endommagement, obstruction des filtres à particules, saturation des filtres gazeux ou après un mois d’utilisation
- Poussières fines
- Brouillards à base d’eau et d’huile
- Gaz et vapeurs organiques possédant une bonne détectabilité et un point d’ébullition supérieur à 65°C
- EN 405:2002
- Limitations d’usage maximales :
- Gaz / vapeurs : FPA – 10 x VLEP
- Particules : FPA – 20 x VLEP
- Marquage CE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Demi-masque