Learn More
BRAND™ Micropipettes jetables BLAUBRAND™ IntraEND™
Composé de verre jetable sans marquage circulaire. Les micropipettes jetables BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sont conformes aux normes DIN ISO 7550 avec marquage CE conformément à la directive IVD 98/79. Le volume est défini par remplissage de bout en bout. Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
Marque: BRAND™ 709109
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Composé de verre jetable sans marquage circulaire.
- Conforme aux normes DIN ISO 7550.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Le volume est défini par remplissage de bout en bout
- Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
Spécification
≤±0.5 % | |
DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 CE | |
250/boîte | |
32 mm |
Pour contenir | |
Verre | |
10 μl | |