Learn More
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable pour flacons de microsupport, stérile
GREENER_CHOICE
Microsupports Corning, disponibles dans des flacons de 100 g et 500 g, pouvant être munis de bouchons de transfert aseptique Corning pour prévenir toute contamination accidentelle pendant le chargement du bioréacteur.
223.00€ - 253.00€
Spécification
Type de produit Bouchon à vis de transfert aseptique
Stérilité Stérile
Description Bouchon de transfert aseptique jetable, 45 mm
Matériau Bouchon en PP avec tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques
Quantité 1/Carton
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (application) À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
17760708
Afficher les documents
Corning™
4626
Raccord Luer Lock mâle avec tubulure (dia. int. : 1/8 po, dia. ext. 1/4 po) Flacon de microporteur 100 g
236.00€
1 pièce
15810540
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
4627
MPC avec tubulure (1/4 po dia. int., 3/8 po dia. ext.) Flacon de microporteur 100 g
253.00€
1 pièce
17802155
Afficher les documents
Corning™
4628
MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) 500 g Microcarrier Bottle
223.00€
1 pièce
17892145
Afficher les documents
Corning™
4629
MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD) 500 g Microcarrier Bottle
239.00€
1 pièce
Description
Description
Il s’agit d’un bouchon de transfert aseptique pour les tailles de 100 g et de 500 g.
Spécification
Spécification
Bouchon à vis de transfert aseptique
Bouchon de transfert aseptique jetable, 45 mm
1/Carton
Stérile
Bouchon en PP avec tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable pour flacons de microsupport, stérile