Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE en forme de disque
Offre une agitation stable pour les tubes. Les barreaux d’agitation en forme de disque sont excellents pour les applications impliquant des tubes.
Marque:  Fisherbrand™ 001.709
Code produit. 11868892
  • 27.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Barreau d’agitation magnétique stable
  • Pour une utilisation dans les tubes
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Tubes
9mm
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
6mm
5/boîte