Learn More
Solution de dioxane, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Notes de qualité de la pureté:
Eu Ph Ref: 1032001
Eu Ph Ref: 1032002
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Dioxan stock solution. |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 100 mL |
Notes de qualité de la pureté | Eu Ph Ref: 1032002 |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Qualité | Eu. Ph. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Solution de dioxane, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur