Learn More
Tétrabromonickelate(II) de dilithium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964341
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-95-4, 109-99-9
Formule moléculaire Br4Li2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 392.19
Clé InChI AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution
CID PubChem 11047451
Nom IUPAC dilithium;tétrabromonickel(2-)
SMILES [Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dilithium tetrabromonickelate(II)
Couleur Vert bleu à marron
Forme physique Solution
Quantité 800 mL
Formule linéaire Li2NiBr4
Point d’éclair −18°C
Poids de la formule 392.19
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.065
Densité 1.0650g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.