Learn More
Solution d’hexachloroplatinate de dihydrogène(IV), Pt 20 % (suite PT), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040177.NC
Code produit. 11420251
  • sur devis / 10g
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’hexachloroplatinate de dihydrogène(IV) est utilisé comme catalyseur dans la détermination du potassium et dans la purification du platine. Il est également utilisé dans les réactions de catalyse, la galvanoplastie, la photographie, les miroirs en platine, l’impression pour la gravure du zinc, la production de couleurs fines dans le verre et la porcelaine, l’encre indélébile et la microscopie. Utilisé avec le chlorure de cuivre(II), il permet de catalyser la photooxygénation des alcools en aldéhydes ou en cétones. Il joue un rôle important dans l’hydrosilylation intramoléculaire des alcynes et dans les réactions d’hydrosilylation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
16941-12-1
Liquide
1 Ea.
H{2}Cl{6}Pt