Learn More
Dichlorométhylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific™
106.53€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS 124-70-9
Numéro MDL MFCD00000492
Clé InChI YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
CID PubChem 31299
Nom IUPAC dichloro-ethenyl-methylsilane
SMILES C[Si](C=C)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10366690
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147435000
500 g Flacon en verre
106.53€
500g
10076253
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147430025
2.5 kg Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
124-70-9
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
31299
C[Si](C=C)(Cl)Cl
MFCD00000492
dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
dichloro-ethenyl-methylsilane
Spécification
Dichloromethylvinylsilane
124-70-9
1.0800g/mL
97%
H2C=CHSi(CH3)Cl2
MFCD00000492
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
dichloro-ethenyl-methylsilane
31299
≥96.0%
97%
Incolore à marron
Authentic
C3H6Cl2Si
1.4280 to 1.4310 (20°C, 589nm)
dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
C[Si](C=C)(Cl)Cl
141.066
141.07
Liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
Reacts violently with water.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-710-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3533000
missing translation for 'tsca' : TSCA