Learn More
Acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.84€ - 207.03€
Identifiants chimiques
CAS | 2743-38-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H14O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 358.30 |
Numéro MDL | MFCD00003074 |
Clé InChI | YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N |
Synonyme | dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid |
CID PubChem | 75969 |
SMILES | OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16181.14 |
25 g |
27.84€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16181.22 |
100 g |
64.72€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16181.36 |
500 g |
207.03€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique anhydre est utilisé comme réactif pour produire des sels chiraux. Également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique anhydre est utilisé comme réactif pour produire des sels chiraux. Également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
2743-38-6 | |
358.30 | |
YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N | |
75969 |
C18H14O8 | |
MFCD00003074 | |
dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid | |
OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Spécification
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid | |
2743-38-6 | |
C18H14O8 | |
dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid | |
YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N | |
Acide (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioïque | |
75969 | |
99% |
anhydrous | |
154°C à 156°C | |
MFCD00003074 | |
Slightly soluble in water. | |
OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
358.30 | |
358.31 | |
Hygroscopique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-374-0
missing translation for 'rtecsNumber' : WW8070000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante