Learn More
Oxyde de di-n-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
15.50€ - 94.97€
Identifiants chimiques
CAS 818-08-6
Formule moléculaire C8H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 248.941
Numéro MDL MFCD00001992
Clé InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CID PubChem 61221
Nom IUPAC dibutyl(oxo)étain
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11363546
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14491.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11373546
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14491.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11383546
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14491.36
500 g
94.97€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
818-08-6
248.941
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
61221
CCCC[Sn](=O)CCCC
C8H18OSn
MFCD00001992
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
dibutyl(oxo)étain
Spécification
Di-n-butyltin oxide
>300°C
C8H18OSn
MFCD00001992
4126243
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
dibutyl(oxo)étain
61221
98%
818-08-6
Odorless
[CH3(CH2)3]2SnO
UN3146
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CCCC[Sn](=O)CCCC
248.941
248.94
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H319
Fatal if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P301+P310-P305+P351+P338-P321-P405-P501a
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Specific treatment (see label).
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA