Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en vinyle DexPure
Code produit. 12686103
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Poudré:
Poudré
Couleur:
Bleu
Translucent
Translucide
Pratiques et jetables, ces gants translucides en vinyle peuvent être utilisés pour une variété de tâches, du laboratoire à la cuisine. Les gants en vinyle DexPure Honeywell Safety Products™ offrent également une finition lisse pour une excellente dextérité.
  • Construction en nitrile pour une meilleure résistance chimique et mécanique.
  • Finition à motifs pour une bonne préhension.
  • Certifiés pour le contact alimentaire et traités pour prévenir les bactéries.
  • Adaptés aux éléments suivants :
    • Secteur de l’agroalimentaire.
    • Assemblages électroniques et complexes.
    • Industrie graphique.
    • Peinture dans le secteur de l’automobile.
    • Laboratoires pharmaceutiques.
    • Manipulation de produits chimiques.
  • Légèrement poudrés pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • À usage unique.
  • Alternative pour les personnes allergiques au latex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATEGORY II Intermediary risks, EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 374-2003 Chemical hazards, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive N°1934/2004:Food contact, C Category PPE 2, EC Certificate Number 0075/797/162/12/08/0490, EC Attestation Number 0075/797/162/12/08/0490
Classification Dextérité :5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Patterned
Matériau Nitrile
Poudré Poudré
Type de produit Gants
Dimensions XL
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
À utiliser avec (application) Automobile, Aviation, Catering, Chemical, Food, Industrial Cleaning, Laboratory, Maintenance, Medical, Pharmaceutical, Petrochemical, Printing and Water Treatment industries
Quantité 100/PK
Résistant à Chemicals, Mechanical Stress
Longueur (métrique) 24 cm