Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-721
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- En polychloroprène
- Pour environnements contrôlés non stériles
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Résistance aux produits chimiques grâce au revêtement en néoprène
- La manchette à bord roulé empêche le gant de glisser
- Bouts de doigts texturés
- Non poudrés
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
Matériau de la manchette | Néoprène |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 6,5 |
Modèle | 73-721 |
Épaisseur (métrique) | 0,175mm |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Quantité | 200 paires |
Résistant à | Résistance chimique |