Learn More
Étalon de densité, gamme de qualité 1,0265 g/ml à 25°C, Reagecon
Fabriqués et testés conformément à la norme ASTM D4052 pour les tests de densité ou de densité relative (densité spécifique et densité API).
Marque: Reagecon DEN25150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence de densité, matériau de référence de densité
- Testé par densitomètre vibrationnel et peut être utilisé comme solution d’étalonnage ou témoin pour la mesure de la densité par des techniques vibrationnelles ou à base de densimètre (gravité spécifique).
- Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour tester les étalons de densité à l’aide de densitomètres vibrationnels (réf. INAB : 264T).
- Le produit est préparé par gravimétrie sur une base pondérale.
- Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur une balance étalonnée par des poids traçables de l’OIML.
- Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C
- Le certificat d'étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI17025 .
- La densité du produit est établie et certifiée à l’aide de densitomètres vibrationnels étalonnés à hautes performances.
- Haute précision (±0,001642 g/ml)
Spécification
1.0265 g/mL at 25°C (± 0.001642) | |
Flacon de Winchester en verre ambré | |
100 mL | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: pentanol isomers