Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse économique Defender série 3000
Conçue pour les applications de pesée générales et de comptage simples dans les zones de production, de conditionnement, d’entrepôt, d’inventaire, d’expédition et de réception. La série Ohaus™ Defender 3000 présente une conception de base à cadre tubulaire simple mais résistante et des fonctions de montage flexibles.
Marque: Ohaus™ 72200170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écran à cristaux liquides rétroéclairé (LCD)
- Adaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (incluse)
- Port de communication facilement accessible avec interface RS232 (inclus)
- Indicateur ABS avec couvercle arrière réversible, support de montage mural et colonne en acier peint, plateforme en acier inox qualité°304 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67, pieds réglables en acier inox avec bouchons en caoutchouc amovibles
- 125 % de protection antisurcharge
Spécification
RS232C bidirectionnel | |
5 kg/lb à 100% | |
Cellule de charge | |
150 kg | |
20 g | |
D31P150BL | |
En 2 s | |
Balance de paillasse économique Defender™ 3000 | |
19 kg | |
9 V |
Batterie interne rechargeable plomb-acide étanche | |
NTEP | |
Plateforme en acier inox 304, cellule de charge en aluminium IP67 ainsi qu’un cadre tubulaire peint, une colonne et un support indicateur | |
LCD avec LED | |
Mécanique | |
1:3000 | |
-10°C à +40°C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
Adaptateur secteur 9 VCC, 0,5 A |