Learn More
Décahydronaphthalène-d18, pour RMN, emballé en ampoules, 98+ % d’atomes D, ACROS Organics™
Code produit. 10003590
Click to view available options
Quantité:
1 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene-d18
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 98+ atom% D
Deutérium (D) 98.0% min.
Quantité 1 g
CAS 28788-42-3
Formule moléculaire C10H18
Formule linéaire C10D18
Numéro MDL MFCD00044371
Synonyme cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadécadeuterionaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 156.364
CID PubChem 2724146
Poids de la formule 156.4
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decahydronaphthalene-d18, packaged in ampules
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.