Learn More
Cyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.16€ - 166.83€
Identifiants chimiques
CAS | 120-92-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
Numéro MDL | MFCD00001409 |
Clé InChI | BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy |
CID PubChem | 8452 |
ChEBI | CHEBI:16486 |
Nom IUPAC | cyclopentanone |
SMILES | O=C1CCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14222.AK |
250 mL |
31.16€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14222.AP |
500 mL |
51.76€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14222.0F |
2500 mL |
166.83€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopentanone is used as an intermediate in the synthesis of rubber adhesives, synthetic resins, pharmaceuticals and biologically active compounds. It acts as precursor for the preparation of cyclopentamine and also pentethylcyclanone, cyclopentobarbital. It is a useful laboratory reagent and is used as thinner for epoxies. It can also be used as a solvent in paint and varnish removers and for electronic applications. As a dry cleaning agent, it is used for oil extraction. It is also involved in the preparation of cyclopentanone derivatives like cyclopenylamine and cyclopentanol which find application in the perfume industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cyclopentanone est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse d’adhésifs en caoutchouc, de résines synthétiques, de produits pharmaceutiques et de composés biologiquement actifs. Elle agit comme précurseur pour la préparation de la cyclopentamine et aussi de la pentéthylcyclanone et du cyclopentobarbital. Il s’agit d’un réactif de laboratoire utile, qui est utilisé comme diluant pour les époxydes. Elle peut également être utilisée comme solvant dans les détachants de peinture et de vernis et pour des applications électroniques. En tant qu’agent de nettoyage à sec, elle est utilisée pour l’extraction d’huile. Elle participe également à la préparation de dérivés de cyclopentanones comme la cyclopénylamine et le cyclopentanol, qui trouvent leur application dans l’industrie du parfum.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
120-92-3 | |
84.12 | |
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N | |
8452 | |
cyclopentanone |
C5H8O | |
MFCD00001409 | |
adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy | |
CHEBI:16486 | |
O=C1CCCC1 |
Spécification
Cyclopentanone | |
-51°C | |
130°C to 131°C | |
Petrol-like | |
1.437 | |
UN2245 | |
14,2743 | |
Slightly miscible with water. | |
O=C1CCCC1 | |
84.12 | |
CHEBI:16486 | |
99% |
120-92-3 | |
0.949 | |
30°C (86°F) | |
C5H8O | |
MFCD00001409 | |
605573 | |
adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy | |
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopentanone | |
8452 | |
84.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CYCLOPENTANONE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-435-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GY4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cyclopentanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cyclopentanone