Learn More
Cycloheptylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 114.20€
Identifiants chimiques
CAS 5452-35-7
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.2
Numéro MDL MFCD00004153
Clé InChI VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
CID PubChem 2899
Nom IUPAC Cycloheptylamine
SMILES C1CCCC(CC1)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10234040
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
111070250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10550361
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
111071000
100 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5452-35-7
113.2
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
2899
C1CCCC(CC1)N
C7H15N
MFCD00004153
cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
Cycloheptylamine
Spécification
Cycloheptylamine
5452-35-7
0.8900g/mL
42°C
98.5% min. (GC)
C7H13NH2
MFCD00004153
0.89
Solubility in water: soluble.
C1CCCC(CC1)N
113.2
113.2
Liquide
99%
Incolore à jaune
54.0°C (11.0 mmHg)
Authentic
C7H15N
1.4710 to 1.4730
12, 8
cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Cycloheptylamine
2899
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove conta
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-693-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Cycloheptylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.