Learn More
CSTF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CSTF1 |
---|---|
Concentration | 0.1 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16826213
|
Proteintech
10064-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16816213
|
Proteintech
10064-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes one of three subunits which combine to form cleavage stimulation factor (CSTF). CSTF is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. Similar to mammalian G protein beta subunits, this protein contains transducin-like repeats. Several transcript variants with different 5′ UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.Spécification
CSTF1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q05048, Q5BJQ6, Q99LC2 | |
1477, 311670, 67337 | |
CSTF1 Fusion Protein Ag0109 | |
Primary | |
-20°C | |
CSTF1 |
0.1 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CF 1 50 kDa subunit, Cleavage stimulation factor, CstF 50, CSTF 50 kDa subunit, CSTF1, CstFp50 | |
Cstf1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CSTF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech