Learn More
Eppendorf™ Congélateurs CryoCube™ F740h dotés de 3 étagères
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Marque: Eppendorf™ F740344021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interface LED classique
- Liquides de refroidissement verts
- Refroidissement par air
- Poignée : Côté droit
- 3 étagères intérieures
- 100-240 V / 50-60 Hz
- Volume : 740 L (26,1 pi3)
- Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
- Contient jusqu’à 57 600 échantillons
- Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable
- Extérieur : Acier thermolaqué
- Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
- 3 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
Spécification
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
3 | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
LED | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Étalon | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz | |
R290 / R170 |
Étanches | |
Prise de la | |
Acier inoxydable | |
3 | |
Non | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
CO2 (installé en usine) | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
Échantillons (57 600) |