Learn More
Corning™ Inserts de culture Snapwell™
Conçu avec une membrane sur un anneau de support pour une utilisation avec des chambres de diffusion ou d’Ussing une fois que les cellules sont cultivées jusqu’à confluence. Les inserts de culture Corning™ Snapwell™ sont principalement utilisés pour les études sur le transport et l’électrophysiologie.
Marque: Corning™ 3801
Description
L’insert Snapwell est un insert de culture Transwell modifié qui contient une membrane traitée pour culture tissulaire de diamètre 12 mm supportée par un anneau amovible. Les inserts sont principalement utilisés pour le transport et les études électrophysiologiques. Une fois que les cellules sont cultivées jusqu’à confluence, cette membrane sur un anneau de support peut être placée dans des chambres de diffusion verticale ou horizontale ou d’Ussing.
Informations sur la commande
Les inserts de culture stériles sont conditionnés dans des plaques à groupe à 6 puits.
Spécification
Inserts x 6 et plaque 6 puits | |
PET | |
0,4 μm | |
12 mm | |
24/carton |
1,12cmsup2/sup | |
4 x 10(6) pores par cmsup2/sup | |
Insert de culture | |
6/boîte | |
Stérile |