Learn More
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) externe | 4,9 po |
Diamètre (métrique) externe | 12,5 cm |
Capacité (métrique) | 1 L |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
Hauteur (impériale) | 6,57 po |
Hauteur (métrique) | 16,7 cm |
Comprend | Poignée, bec verseur |
Incréments | 10 ml |