Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire au col penché rectangulaire carboxylé PureCoat™ avec bouchon ventilé
La surface chargée négativement est idéale pour les tests de sélection sur culture cellulaire de préparation, sur cellules et HTS
41.72€ - 410.53€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la culture cellulaire en suspension, la préparation et le stockage des milieux de culture |
Type de goulot | Cannelé |
Nb par paquet | 5 Paquet |
Forme | Rectangulaires |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11907181
![]() ![]() |
Corning™
356778 |
250 à 380 ml | 50/Carton |
410.53€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13446839
|
Corning™
354780 |
750 ml | 5/Carton | N/A | N/A | N/A | |||||
13456839
|
Corning™
354778 |
250 à 380 ml | 5/Carton | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les surfaces Corning™ PureCoat™ Amine (charge positive) et Carboxyle (charge négative) permettent d’améliorer l’adhérence de cellules, d’obtenir une prolifération cellulaire plus rapide et une amélioration de la récupération de décongélation sur les surfaces de culture tissulaire standard. Ces surfaces fonctionnent avec une large gamme de types de cellules primaires, transfectées, transformées et exigeantes, et ont démontré leur utilité dans des conditions exemptes de sérum ou à teneur réduite en sérum.
Spécification
Verre | |
Cannelé | |
Rectangulaires | |
Ventilé/Fermé |
Pour la culture cellulaire en suspension, la préparation et le stockage des milieux de culture | |
5 Paquet | |
Carboxyle |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.