Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène traitées pour culture tissulaire 384 puits
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 384 puits Corning™ permettent une lecture par le dessus ou par le dessous à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection adapté.
Marque:  Corning™ 3711
Code produit. 10640502
Description
Description
Plaque 384 puits noire et blanche
• Certifiée exempte de DNase et RNase
• Plaque avec puits à fond plat F384 'Low volume' fond en U: LVU F384
• Traitement NBS (Non Binding Surface) permettant d'améliorer le ratio signal/bruit
• Clear Bolhom CB 340nm - visible: performance proche des cuvettes quartz de 340 à 280nm
• Plaque 384 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
No Barcode
Sans couvercle
À liaison moyenne
Polystyrene
20 à 80 μl
Non traité
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.
Étalon
16 x 24
Black
384
Non stérile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Microplaques en polystyrène traitées pour culture tissulaire 384 puits > Untreated; Black; Clear bottom