Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire à profil bas
Conception unique réduisant la hauteur d’empilage
347.68€ - 393.72€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Matériau du bouchon | HDPE |
Matériau | PE (polyéthylène) |
À utiliser avec (application) | Pour une croissance et une adhérence de cellules optimales |
Type de goulot | Canted |
Code produit | Marque | Revêtement de surface | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement de surface | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10447623
![]() |
Corning™
3816 |
Tissue Culture Treated | N/A | N/A | N/A | ||||||
10199962
|
Corning™
3073 |
Corning Cellbind | 30 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- 100 cm2 de surface de culture disponible
- Forme rectangulaire avec col incliné et bouchon en coin, pour faciliter le versement et améliorer l’accès au flacon pour le pipetage ou le raclage
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Produit disponible avec un traitement de surface Corning CellBIND™ breveté pour favoriser l’adhérence des cellules ou le traitement pour culture tissulaire
- Le bouchon ventilé dispose d’une membrane hydrophobe avec des pores de 0.2 μm fixée au bouchon, permettant un échange de gaz stérile homogène tout en réduisant le risque de contamination
- Graduations
- Intégrité testée à 100 %
- Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
Spécification
Orange | |
PE (polyéthylène) | |
Canted | |
Oui | |
Vent |
HDPE | |
Pour une croissance et une adhérence de cellules optimales | |
Rectangulaires | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacon de culture cellulaire à profil bas