Learn More
Corning™ Boîtes de culture non traitées
Lie les bio-molécules par des interactions passives et hydrophobes dans la nature. Les boîtes de culture non traitées Corning™ fournissent un environnement idéal pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface
Marque: Corning™ 430591
Description
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
- Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
- L’empilage des microbilles facilite la manipulation
- Les évents permettent des échanges gazeux homogènes
- Stérile
- Stérile
- Apyrogènes
Style de boîte (mm) = diamètres réels de surface de croissance : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
N° de cat. 431111, boîtes carrées avec dimensions intérieures inférieures de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Pour les boîtes en PS traitées pour culture cellulaire : La boîte 430293 comprend des portoirs de six sachets qui contiennent six pochettes de 10 boîtes chacune – cela permet de minimiser les risques de contamination des boîtes inutilisées une fois que la pochette est ouverte. Fournies en pochettes de 20 boîtes (sauf la boîte de 150 x 25 mm qui est conditionnée en pochettes de cinq et la boîte 245 x 245 mm qui est livrée en pochettes de quatre).
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
16,5 ml (puits) | |
55 cm2 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
500/Carton | |
20 mm |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Oui | |
Rond | |
Non traité | |
Couvercle | |
20/Paquet | |
100 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.