Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE
GREENER_CHOICE
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave. Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
Marque:  Corning™ 9998-18
Code produit. 11333865
  • 127.92€ / 192 pièces
Expédition estimée: 17-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave.Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
Ce bouchon est fabriqué en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons sont fournis avec un revêtement en caoutchouc collé sur lequel est solidement lié une interface en PTFE qui fournit une face d’étanchéité très inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
18-415
Bouchon à vis
Phénolique
17,5 mm
192/carton
PTFE
Autoclavable
Noir
192/Bte
PTFE, caoutchouc
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE > 18 mm-415