Learn More
Corning™ Insert BioCoat™ Control
À utiliser en même temps que les inserts BD BioCoat™ lors de l’étude des effets du composant MEC présent sur l’insert de culture cellulaire BD BioCoat
Marque: Corning™ 354576
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont préenduits de protéines de matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence cellulaire, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation.
Les revêtements comprennent la matrice Corning Matrigel™, la fibronectine, le collagène et la laminine.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
6 | |
PET | |
Plaque à puits | |
2deg; à 8deg;C | |
24/carton | |
6 |
4,2 cm2 | |
8 mu;m | |
4 | |
6/boîte | |
Contrôle BioCoat |