Learn More
Corning™ Inserts BioCoat™ Collagen I avec membrane en PET
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Marque: Corning™ 354540
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
- La capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement des cellules de fibrosarcome humain HT-1080 est testée pour chaque lot
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont également testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
- Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
- Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons ; les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Informations sur la commande
Il est aussi possible de commander des produits par lot ; contactez votre représentant du service client Fisher Scientific.
Spécification
6 | |
3 μm | |
Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales | |
2° to 8°C |
PET | |
Well Plate | |
4 | |
6 |